Acide 8-quinoléinesulfonique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Quinolinesulphonic acid
OR350330-25G
APOSOR350330-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR350330-25G
Acide 8-quinoléinesulfonique
Acide 8-quinoléinesulfonique
Formule: C₉H₇NO₃S
MW: 209,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024037
Numéro CAS: 85-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité