Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR350343-100G
APOSOR350343-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR350343-100G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone


Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point d'ébullition: 147…149 °C
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077792
Numéro CAS: 17342-08-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité