1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR360564-1G
APOSOR360564-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR360564-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 96%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₆H₁₁BN₂O₂
MW: 153,9800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11183310
Numéro CAS: 847818-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité