2-Phenylnicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylnicotinic acid, 2-Phenylpyridine-3-carboxylic acid
OR3732-250MG
APOSOR3732-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR3732-250MG
2-Phenylnicotinic acid
2-Phenylnicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03069417
Numéro CAS: 33421-39-5
EINECS: 251-510-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité