4-(3-Iodobenzyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Iodo-3-[(morpholin-4-yl)methyl]benzene
OR3859-1G
APOSOR3859-1GEA 528 EUR InStock
APOSOR3859-1G
4-(3-Iodobenzyl)morpholine
4-(3-Iodobenzyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₄INO
MW: 303,139 g/mol
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797855
Numéro CAS: 731812-03-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité