Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3932-1G
APOSOR3932-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR3932-1G
Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate 97%
Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219838
Numéro CAS: 175203-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité