Acide 2-(diméthylamino)benzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Dimethylaminobenzoic acid
OR400613-5G
APOSOR400613-5GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR400613-5G
Acide 2-(diméthylamino)benzoïque 97%
Acide 2-(diméthylamino)benzoïque
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016496
Numéro CAS: 610-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité