Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-iodo-6-nitroaniline

Fournisseur: Apollo Scientific

OR400643-1G
APOSOR400643-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR400643-1G
4-Bromo-2-iodo-6-nitroaniline
4-Bromo-2-iodo-6-nitroaniline


Formule: C₆H₄BrIN₂O₂
MW: 342,917 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110560
Numéro CAS: 180624-08-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité