3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid, 3-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
OR4012-1G
APOSOR4012-1GEA 949 EUR InStock
APOSOR4012-1G
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₄BNO₄
MW: 235,05 g/mol
Point de fusion: 124…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115687
Numéro CAS: 723281-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité