Ethyl-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40503-1G
APOSOR40503-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR40503-1G
Ethyl-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505035
Numéro CAS: 1204501-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité