1-(Ethylsulphonyl)piperazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4140-1G
APOSOR4140-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4140-1G
1-(Ethylsulphonyl)piperazine 95%
1-(Ethylsulphonyl)piperazine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂S
MW: 178,25 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093528
Numéro CAS: 62937-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité