2-Piperazinonicotinonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4195-250MG
APOSOR4195-250MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR4195-250MG
2-Piperazinonicotinonitrile 98%
2-Piperazinonicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₄
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190248
Numéro CAS: 84951-44-0
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité