4-Amino-6-iodoindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Iodo-1H-indol-4-amine
OR450013-250MG
APOSOR450013-250MGEA 260 EUR InStock
APOSOR450013-250MG
4-Amino-6-iodoindole 98%
4-Amino-6-iodoindole
Formule: C₈H₇IN₂
MW: 258,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781458
Numéro CAS: 885520-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité