1-[(2S)-2-Pyrrolidinylmethyl]-piperidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451188-1G
APOSOR451188-1GEA 1110 EUR InStock
APOSOR451188-1G
1-[(2S)-2-Pyrrolidinylmethyl]-piperidine dihydrochloride
1-[(2S)-2-Pyrrolidinylmethyl]-piperidine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
MW: 241,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11974893
Numéro CAS: 215918-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité