1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-(methoxy(methyl)carbamoyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR451219-1G
APOSOR451219-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR451219-1G
1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
MW: 258.314 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04108777
Numéro CAS: 334872-14-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité