2-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451460-1G
APOSOR451460-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR451460-1G
2-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
2-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₉H₉BrO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01119132
Numéro CAS: 340216-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité