1-Chloropropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR460042-25G
APOSOR460042-25GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR460042-25G
1-Chloropropane
1-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 46…47 °C
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.892 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000995
Numéro CAS: 540-54-5
ONU: 1278
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité