Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-Tetrahydrofuran-3-ol

OR4601-5G OR4601-25G OR4601-100G
APOSOR4601-5GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran


Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C
Densité: 1.097 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067101
Numéro CAS: 86087-24-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité