3,6-Dimethylsalicylaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3,6-dimethylbenzaldehyde, 3,6-Dimethyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR46065-250MG
APOSOR46065-250MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR46065-250MG
3,6-Dimethylsalicylaldehyde
3,6-Dimethylsalicylaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037328
Numéro CAS: 1666-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité