4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-iodo-7-azaindole
OR46101-5G
APOSOR46101-5GEA 234 EUR InStock
APOSOR46101-5G
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄ClIN₂
MW: 278,48 g/mol
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09266226
Numéro CAS: 869335-73-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité