(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3aR,7aR)-4'-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)octahydrospiro[isoindole-2,1'-piperazin]-2-ium methanesulphonate
OR46128-25G
APOSOR46128-25GEA 134 EUR InStock
APOSOR46128-25G
(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
Formule: C₁₉H₂₆N₄O₃S₂
MW: 422,565 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28125607
Numéro CAS: 186204-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité