Ethyl 6-Morpholinopyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470046-5G
APOSOR470046-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR470046-5G
Ethyl 6-Morpholinopyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-Morpholinopyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₃
MW: 236,267 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198901
Numéro CAS: 1061750-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité