Methyl 2-Acetamido-2-phenylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470152-5G
APOSOR470152-5GEA 794 EUR InStock
APOSOR470152-5G
Methyl 2-Acetamido-2-phenylacetate
Methyl 2-Acetamido-2-phenylacetate
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16691219
Numéro CAS: 36061-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité