1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470154-1G
APOSOR470154-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470154-1G
1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₇IO₂S
MW: 282,099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955957
Numéro CAS: 64984-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité