Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-(4-bromophenyl)furan-3-carbonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific

OR470189-5G
APOSOR470189-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470189-5G
2-Amino-5-(4-bromophenyl)furan-3-carbonitrile
2-Amino-5-(4-bromophenyl)furan-3-carbonitrile


Formule: C₁₁H₇BrN₂O
MW: 263,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06016434
Numéro CAS: 26454-86-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité