6-(3-Nitrophenyl)picolinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470274-5G
APOSOR470274-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470274-5G
6-(3-Nitrophenyl)picolinic acid
6-(3-Nitrophenyl)picolinic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410075
Numéro CAS: 80021-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité