3-Acetamido-5-methylpyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470297-5G
APOSOR470297-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470297-5G
3-Acetamido-5-methylpyridazine
3-Acetamido-5-methylpyridazine
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442781
Numéro CAS: 1314406-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité