2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470298-5G
APOSOR470298-5GEA 916 EUR InStock
APOSOR470298-5G
2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetamide
2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetamide
Formule: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442782
Numéro CAS: 70829-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité