6-Pivalamidopyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470426-1G
APOSOR470426-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470426-1G
6-Pivalamidopyridine-3-boronic acid pinacol ester
6-Pivalamidopyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₅BN₂O₃
MW: 304,192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191341
Numéro CAS: 1092119-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité