Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470529-5G
APOSOR470529-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470529-5G
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₈O₄
MW: 262,301 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423130
Numéro CAS: 1384264-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité