Methyl 3-(4-Ethynylphenyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR470870-1G
APOSOR470870-1GEA 819 EUR InStock
APOSOR470870-1G
Methyl 3-(4-Ethynylphenyl)propanoate
Methyl 3-(4-Ethynylphenyl)propanoate
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26398532
Numéro CAS: 1068471-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité