2-Hydroxy-7-methoxy-1-naphthaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470880-1G
APOSOR470880-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR470880-1G
2-Hydroxy-7-methoxy-1-naphthaldehyde
2-Hydroxy-7-methoxy-1-naphthaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22416262
Numéro CAS: 75965-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité