Methyl 2-Benzamidoacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-benzamidoacetate
OR471160-1G
APOSOR471160-1GEA 478 EUR InStock
APOSOR471160-1G
Methyl 2-Benzamidoacetate
Methyl 2-Benzamidoacetate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Point de fusion: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025882
Numéro CAS: 1205-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité