5-Amino-4-(aminomethyl)-1-methylpyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471263-1G
APOSOR471263-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471263-1G
5-Amino-4-(aminomethyl)-1-methylpyrazole
5-Amino-4-(aminomethyl)-1-methylpyrazole
Formule: C₅H₁₀N₄
MW: 126,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213315
Numéro CAS: 753444-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité