4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)morpholine, 2,4-Dichloro-6-(4-morpholino)pyrimidine
OR471279-5G
APOSOR471279-5GEA 366 EUR InStock
APOSOR471279-5G
4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidinyl)morpholine
4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Formule: C₈H₉Cl₂N₃O
MW: 234,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09746259
Numéro CAS: 52127-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité