4-(Aminomethyl)-3-bromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471296-1G
APOSOR471296-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR471296-1G
4-(Aminomethyl)-3-bromopyridine
4-(Aminomethyl)-3-bromopyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100729
Numéro CAS: 887581-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité