2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
OR471599-100G
APOSOR471599-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR471599-100G
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène 97%
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène
Formule: C₁₅H₂₃Br
MW: 283,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051547
Numéro CAS: 21524-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité