4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid, 4-Methoxy-1-naphthoic acid
OR471638-25G
APOSOR471638-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR471638-25G
4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
4-methoxy-1-naphthoic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02575372
Numéro CAS: 13041-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité