6-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4767-1G
APOSOR4767-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR4767-1G
6-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
6-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₄S
MW: 175,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01574841
Numéro CAS: 6684-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité