1-(tert-Butyl)piperazine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR47826-250MG
APOSOR47826-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR47826-250MG
1-(tert-Butyl)piperazine dihydrochloride
1-(tert-Butyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈N₂·2ClH
MW: 215,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759216
Numéro CAS: 110469-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité