Ethyl 5-amino-4-iodo-1-isobutyl-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480023-1G
APOSOR480023-1GEA 1320 EUR InStock
APOSOR480023-1G
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-isobutyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-isobutyl-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆IN₃O₂
MW: 337,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135189
Numéro CAS: 1427023-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité