Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480027-1G
APOSOR480027-1GEA 1430 EUR InStock
APOSOR480027-1G
Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₈IN₃O₂
MW: 351,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135193
Numéro CAS: 1427021-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité