Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480045-1G
APOSOR480045-1GEA 912 EUR InStock
APOSOR480045-1G
Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄IN₃O₂
MW: 371,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135216
Numéro CAS: 1427014-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité