Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480046-1G
APOSOR480046-1GEA 797 EUR InStock
APOSOR480046-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄ClN₃O₃
MW: 295,722 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135217
Numéro CAS: 1427014-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité