1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480106-1G
APOSOR480106-1GEA 3420 EUR InStock
APOSOR480106-1G
1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134916
Numéro CAS: 1427020-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité