6-Bromopyridine-2-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridone, 2-Bromo-6-hydroxypyridine, 6-Bromo-2(1H)-pyridinone, 6-Bromo-2-pyridinol
OR480679-25G
APOSOR480679-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR480679-25G
6-Bromopyridine-2-ol 97%
6-Bromopyridine-2-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234043
Numéro CAS: 27992-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité