2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
OR480737-5G
APOSOR480737-5GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR480737-5G
2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
2-Bromomethyl-6-methylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967229
Numéro CAS: 68470-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité