2-Chloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Pyrimidinecarbonylchloride, 2-chloro-, 5-Pyrimidinecarbonyl chloride, 2-chloro-, 2-chloropyrimidine-5-carbonyl Chloride
OR480739-1G
APOSOR480739-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR480739-1G
2-Chloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
2-Chloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O
MW: 176,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863165
Numéro CAS: 110099-99-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité