(3R)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR480867-1G
APOSOR480867-1GEA 294 EUR InStock
APOSOR480867-1G
(3R)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
(3R)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
MW: 121,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796631
Numéro CAS: 235093-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité