2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-3-thioxo-2H-1,4-benzoxazine
OR4833-1G
APOSOR4833-1GEA 205 EUR InStock
APOSOR4833-1G
2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269330
Numéro CAS: 14183-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité